Principaux documents
589543
Sigma-Aldrich
Styrene-2,3,4,5,6-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
145-146 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C=C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-DKFMXDSJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup