I5020
Anti-Interleukin 10 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL10(3586)
Description générale
Anti-interleukin-10 antibody is specific for human IL-10. The antibody shows ~7% cross reactivity with recombinant mouse IL-10 in ELISA and immunoblotting.
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable