Principaux documents
H8261
Supelco
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
100 G
856,00 €
856,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
856,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
856,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Derivatized Silica Gel, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
Ampleur du marquage
~22% carbon loading
Superficie
500 m2/g
Taille moyenne des particules
15-40 μm
Dimension de pores
60 Å average diameter
Notes préparatoires
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable