H1377
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
Synonyme(s) :
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
Clé InChI
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable