Key Documents
G6376
Sigma-Aldrich
β-glycérophosphate disodium salt hydrate
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Synonyme(s) :
BGP, Glycérol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Impuretés
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Pf
102-104 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Application
βLe β-glycérophosphate (BGP) est un inhibiteur de sérine/thréonine phosphatases classique, utilisé dans les tampons de réaction kinase. Il est souvent associé à d'autres inhibiteurs de phosphatases/protéases pour une inhibition à large spectre. Il se comporte comme un donneur de phosphate organique et a été utilisé dans des milieux de culture pour la différenciation de cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoblastiques. Le BGP sert également à tamponner le milieu M17 pour la culture de Lactococcus dans l'expression de protéines recombinantes.
Initiation de la différenciation de cellules souches de la moelle osseuse incluses dans un gel de chitosane/collagène naturel conçu pour le génie tissulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Anthea Di Rita et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-18)
The selective elimination of dysfunctional mitochondria through mitophagy is crucial for preserving mitochondrial quality and cellular homeostasis. The most described mitophagy pathway is regulated by a positive ubiquitylation feedback loop in which the PINK1 (PTEN induced kinase 1) kinase phosphorylates
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.
Amit Alexander et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1240-1250 (2014-05-16)
In this study, we have used melphalan (ML) as a model drug, used extensively for the treatment of breast cancer. Due to its remarkable haemolytic activity, clinical application of this drug is limited. We incorporated the two synthesized PEGylated melphalan
Peng Sun et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 10855-10867 (2018-12-12)
The key signaling networks regulating bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) are poorly defined. Lgr4, which belongs to the leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor (LGR) family, is widely expressed in multiple tissues from early embryogenesis to adulthood. We investigated whether