Principaux documents
G4885
Sigma-Aldrich
Guanidine carbonate salt
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · ½H2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
3628359
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(N)=N.NC(N)=N.OC(O)=O
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
Clé InChI
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves