G007
Guvacine hydrochloride
≥97% (NMR), solid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (NMR)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: slightly soluble
Chaîne SMILES
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FGF9(2254) , GABBR1(2550) , GABBR2(9568) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable