F7057
Folate Receptor 2 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FOLR2, Folate Receptor beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Impuretés
≤1.0 EU/μg endotoxin
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FOLR2(2350)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable