Principaux documents
EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless wells
round bottom wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
green border with clear wells
Conditionnement
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 951033707 (North America)
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 well
Volume
2000 μL
Volume de travail
2 mL
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG