Principaux documents
EP6001061910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001061910 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
Description générale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG