Principaux documents
EP6001011210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 53 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 7) configuration
Holds 53 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001011210 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
Catégories apparentées
Description générale
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG