EP0030129636
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 150 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
72,67 €
Tarif76,50 €Économiser 5 %Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
72,67 €
Tarif76,50 €Économiser 5 %Produits recommandés
Matériaux
white plate
white wells
Taille des puits
96
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt
Forensic DNA Grade
Skirted
Conditionnement
pack of 10 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030129636 (Global)
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 well
Volume de travail
150 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available