E9156
Encainide hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(+/-)-4-Methoxy-N-[2-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]phenyl]benzamide hydrochloride, MJ-9067
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: >25 mg/mL
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2CCC3CCCCN3C
InChI
1S/C22H28N2O2.ClH/c1-24-16-6-5-8-19(24)13-10-17-7-3-4-9-21(17)23-22(25)18-11-14-20(26-2)15-12-18;/h3-4,7,9,11-12,14-15,19H,5-6,8,10,13,16H2,1-2H3,(H,23,25);1H
Clé InChI
OJIIZIWOLTYOBS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.