E8004
β-Estradiol 17-cypionate
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-cyclopentylpropionate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-cyclopentylpropionate, Depoestradiol
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
Clé InChI
UOACKFBJUYNSLK-XRKIENNPSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges