Principaux documents
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Synonyme(s) :
1,3-Dipentadecanoylglycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H64O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Qualité
May contain a small amount of 1,2-isomer
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable