D7821
dPPA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
12-Deoxyphorbol 13-phenylacetate 20-acetate, DOPPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C1=O)=C[C@]2([H])[C@]1(O)CC(COC(C)=O)=C[C@]3([H])[C@]2(O)[C@H](C)C[C@]4(OC(CC5=CC=CC=C5)=O)[C@H]3C4(C)C
InChI
1S/C30H36O7/c1-17-11-23-28(34,26(17)33)15-21(16-36-19(3)31)12-22-25-27(4,5)29(25,14-18(2)30(22,23)35)37-24(32)13-20-9-7-6-8-10-20/h6-12,18,22-23,25,34-35H,13-16H2,1-5H3/t18-,22+,23-,25-,28-,29+,30-/m1/s1
Clé InChI
MEDVHSNRBPAIPU-XMOZQXTISA-N
Application
- to treat transfected HT-22 cells to promote phosphorylation of p66Shc
- to treat HT-22 and B12 cells to study its effects on cell viability
- to treat neurons and measure primary cortical neurons using the 2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.