D6288
6α,9α-Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate
≥98%
Synonyme(s) :
Difluprednate
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C27H34F2O7/c1-5-6-23(34)36-26(22(33)14-35-15(2)30)10-8-17-18-12-20(28)19-11-16(31)7-9-24(19,3)27(18,29)21(32)13-25(17,26)4/h7,9,11,17-18,20-21,32H,5-6,8,10,12-14H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
WYQPLTPSGFELIB-JTQPXKBDSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable