D5670
Sodium deoxycholate monohydrate
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
Poids mol.
432.57 g/mol
Technique(s)
electrophoresis: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.010%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.002%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
Chaîne SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
Clé InChI
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.