D5444
Anti-DCP1A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DCP1 Decapping enzyme 1, homolog A, Anti-SMAD4IP1, Anti-SMIF, Anti-Smad 4-interacting transcription factor, Anti-Smad 4-interacting transcriptional co-activator
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat (predicted)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using cell lystes of HEK-293T
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells over-expressing human DCP1A or using paraformaldehyde-fixed HEPG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of HEK-293T
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCP1A(55802)
mouse ... Dcp1a(75901)
rat ... Dcp1a(361109)
Description générale
Application
Immunofluorescence-cell culture cells (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable