D1131
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
Clé InChI
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique