Principaux documents
900376
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
1 MG
1 140,00 €
1 140,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
1 140,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C19H18O11
Poids moléculaire :
461.35
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 140,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
Clé InChI
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
Catégories apparentées
Application
Relative stereochemistry
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3