Principaux documents
D0306
Sigma-Aldrich
DIPSO
DIPSO
1 sur 1 consommateurs ont reçu un échantillon de produit ou ont participé à une promotion
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
Synonyme(s) :
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H17NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.28
Beilstein:
2105454
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
Plage de pH utile
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
Pf
189-192 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Filip Duša et al.
Electrophoresis, 37(2), 363-371 (2015-10-16)
The use of bare fused silica capillary in CE can sometimes be inconvenient due to undesirable effects including adsorption of sample or instability of the EOF. This can often be avoided by coating the inner surface of the capillary. In
Questions
Évaluations
1 sur 1 consommateurs ont reçu un échantillon de produit ou ont participé à une promotion
Filtres actifs
  1. Netherlands
    • Avis 2
    • Votes 6
    5 sur 5 étoiles.
    Great buffer for trials
    Great buffer to test when the standard ones don't seem to work.
    Traduire avec Google
    Utile ?