Principaux documents
CLS3886
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
100 EA
1 360,00 €
1 360,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
100 EA
1 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
1 360,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Matériaux
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
bag of 20
pkg of 20 inner package
Fabricant/nom de marque
Corning 3886
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume des puits
190 μL
Volume de travail par puits
25-125 μL
Couleur
white
Adéquation
suitable for (cell culture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.