Principaux documents
CLS354484
Corning® BioCoat Collagen I Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
vented Cap
canted neck
Conditionnement
pkg of 10 ea (1 pack of 10)
Fabricant/nom de marque
Corning 354484
Capacité
25 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable