Principaux documents
CLS430639
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 25 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
20 EA
52,60 €
200 EA
376,00 €
52,60 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Changer de vue
20 EA
52,60 €
200 EA
376,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
eCl@ss :
32040501
Nomenclature NACRES :
NB.13
52,60 €
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Matériaux
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 430639
Volume maximum
60 mL
Superficie
25 cm2
Volume de travail
5-7.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Caractéristiques et avantages
  • Col incliné et bouchon avec évent.
  • Surface de croissance disponible de 25 cm².
  • Contient une rampe allant du fond du flacon jusqu'au col incliné pour faciliter le versement et l'accès avec une pipette.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Yichen Li et al.
Nature protocols, 16(1), 532-560 (2020-12-16)
Various super-resolution imaging techniques have been developed to break the diffraction-limited resolution of light microscopy. However, it still remains challenging to obtain three-dimensional (3D) super-resolution information of structures and dynamic processes in live cells at high speed. We recently developed
Soni Khandelwal et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-09)
Previous studies have demonstrated that redox selenium compounds arrest cancer cell viability in vitro through their pro-oxidative activity by generating superoxide (O2•-). Currently, there are no efficacious treatment options for women with Triple Negative Breast Cancer (TNBC). However, the association
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This
Articles
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.