CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonyme(s) :
desiccators, glass desiccators
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 3081-250
Hauteur
357 mm
Capacité
10.5 L
P de la chambre
120 mm
D.I. du collier
273.5 mm
Diam. de la plaque/du plateau
230 mm
Adéquation
suitable for (general analytical work)