Principaux documents
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
cap
Fabricant/nom de marque
Corning 1686-40100
Capacité
92 mL
Diam. × H
40 mm × 100 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.