C8759
Carisoprodol
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
About This Item
Produits recommandés
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Solubilité
ethanol: soluble
Auteur
Schering Plough
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Carisoprodol is actively metabolized to meprobamate, a depressant of the CNS having sedative hypnotic.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable