C7271
Z-Val-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H36N8O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O