C7081
WY-14643
Synonyme(s) :
4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinylthioacetic acid, Pirinixic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C=CC=C1NC2=NC(SCC(O)=O)=NC(Cl)=C2
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)16-12-6-11(15)17-14(18-12)21-7-13(19)20/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,16,17,18)
Clé InChI
SZRPDCCEHVWOJX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
Description générale
Application
- as a positive control for transfection and luciferase assay
- to stimulate bone marrow–derived macrophages (BMDM) for autophagic flux analysis
- to analyze the regulation of fatty acid metabolism-immune nexus (FAMIN) expression in cell culture
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges