Principaux documents
C2376
Sigma-Aldrich
Z-Ala-Glu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-10(14(21)18-12(15(22)23)7-8-13(19)20)17-16(24)25-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3,(H,17,24)(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t10-,12-/m0/s1
Clé InChI
JMDKBDALNFZTOV-JQWIXIFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable