Key Documents
B7271
Sigma-Aldrich
Bromothymol Blue sodium salt
ACS reagent
Synonyme(s) :
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H27Br2NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.36
Numéro Beilstein :
6887926
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Qualité
ACS reagent
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Solubilité
clarity passes test
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
Clé InChI
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable