B6259
Benzaldehyde
Synonyme(s) :
Huile essentielle artificielle d’amandes
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 45 °C)
Température d'inflammation spontanée
374 °F
Limite d'explosivité
1.4 %, 20 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
178-179 °C (lit.)
Pf
−26 °C (lit.)
Densité
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup