B1638
Benzoyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Synonyme(s) :
Benzoyl CoA lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H40N7O17P3S.Li.H/c1-28(2,22(38)25(39)31-9-8-18(36)30-10-11-56-27(40)16-6-4-3-5-7-16)13-49-55(46,47)52-54(44,45)48-12-17-21(51-53(41,42)43)20(37)26(50-17)35-15-34-19-23(29)32-14-33-24(19)35;;/h3-7,14-15,17,20-22,26,37-38H,8-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,39)(H,44,45)(H,46,47)(H2,29,32,33)(H2,41,42,43);;
Clé InChI
HBWPXONQNHVILU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable