Principaux documents
AXYP384240SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, working volume 240 μL, Not Treated, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonyme(s) :
Corning cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
Not Treated
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc P-384-240SQ-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 10x5plates/cs
Volume maximum
250 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
240 μL
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
non-treated surface
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.