AXYMTS06C
MiniTube
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.65 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with α-numeric grid
- Compatible with Tecan®, Beckman Coulter™, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
- DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature