A9834
2-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine
≥98%
Synonyme(s) :
AMT
351,00 €
About This Item
351,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98%
Forme
powder
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
Clé InChI
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FPGS(2356)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable