A9141
Antithrombin III from bovine plasma
lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (E1%/280 = 6.5)
Synonyme(s) :
Factor Xa inhibitor, Heparin cofactor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
200-400 units/mg protein (E1%/280 = 6.5)
Solubilité
water: 10 units/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... SERPINC1(540261)
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Définition de l'unité
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable