A8706
Avidin from egg white
recombinant, expressed in corn, ≥12 units/mg protein (E1%/280)
Synonyme(s) :
AVID_CHICK
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in corn
Pureté
≥80% protein basis (biuret)
Forme
powder
Activité spécifique
≥12 units/mg protein (E1%/280)
Poids mol.
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... AVD(396260)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable