A5508
Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt
≥85%
Synonyme(s) :
APS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥85%
Forme
powder
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O10PS.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-26(18,19)25-27(20,21)22;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H,20,21,22);;
Clé InChI
KLZADYTZAADWRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable