Principaux documents
A2326
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 40-1
≥90% (HPLC)
0.1 MG
183,00 €
183,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
0.1 MG
183,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C194H295N53O58S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4329.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
183,00 €
Check Cart for Availability
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp
Actions biochimiques/physiologiques
Inactive control against Αβ [1-40].
Autres remarques
The N−C inverted sequence of Αβ [1-40].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N W Kowall et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(16), 7247-7251 (1991-08-15)
Deposition of the beta-amyloid protein in senile plaques is a pathologic hallmark of Alzheimer disease (AD). Focal deposition of beta amyloid in the adult rat cerebral cortex caused profound neurodegenerative changes, including neuronal loss and degenerating neurons and neurites. Chronic