81325
Polygalacturonic acid
≥90% (enzymatic)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥90% (enzymatic)
Forme
powder
Poids mol.
Mr 25000-50000(lit.)
Couleur
white to light beige
Pf
60 °C ((140 °F ))
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
Clé InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable