77739
Pefachrome® Fxa
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Methoxycarbonyl-D-cyclohexylalanyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide acetate, N-Methoxycarbonyl-D-Cha-Gly-Arg-4-nitroanilide acetate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, colorless
Adéquation
degradable with trypsin for enzyme test (substrate for Factor Xa)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.COC(=O)N[C@H](CC1CCCCC1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H38N8O7.C2H4O2/c1-40-25(37)32-20(14-16-6-3-2-4-7-16)22(35)29-15-21(34)31-19(8-5-13-28-24(26)27)23(36)30-17-9-11-18(12-10-17)33(38)39;1-2(3)4/h9-12,16,19-20H,2-8,13-15H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,34)(H,32,37)(H4,26,27,28);1H3,(H,3,4)/t19-,20+;/m0./s1
Clé InChI
QXWRKXQCMBOLJR-CMXBXVFLSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable