Documents
74758
Sigma-Aldrich
8-Octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
PTS18, Trisodium 8-octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H43Na3O10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
776.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98.0% (TLC)
Pf
265 °C (dec.)
265 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 404 nm; λem 434 nm in H2O
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
IABMEQMYXMSMGI-UHFFFAOYSA-K
Autres remarques
Highly water soluble superpolar fluorescent lipid probe for the sensitive fluorimetric assay of cationic surfactants
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Marhold et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 336, 111-111 (1990)
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.