Merck
Passer à
A6563
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone
≥95% (TLC), solid
Synonyme(s) :
6-(Phenylamino)-5,8-quinolinedione, LY-83,583, LY83583
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
violet
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, methanol: 11 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
InChI key
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Anilinoquinoline-5,8-quinone inhibits soluble guanylate cyclase and cGMP production. 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone also blocks the release of intracellular Ca2+ and antigen-induced leukotrienes.
Biochem/physiol Actions
Blocks cGMP production; inhibits intracellular Ca2+ release; blocks the effects of nitric oxide. Inhibits antigen-induced leukotriene release.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
N7537SML1856D3943
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M HCl: 1 mg/mL, ethanol: 8 mg/mL, methanol: 11 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
color
violet
color
red
color
white to beige
color
orange
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c