253014
3-Aminobenzamide
97%
Synonyme(s) :
3-AB, 3-ABA
About This Item
Pureté
97%
Pf
115-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Parp1(11545)
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3