17806
Senecionine
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Aureine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]25/D −55.1°, c = 0.034% in chloroform
Pf
236 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@H](C)C\C(=C\C)C(=O)O3
InChI
1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
Clé InChI
HKODIGSRFALUTA-JTLQZVBZSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges