162294K
Laminin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-L-TWYKIAFQRNRK, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Produits recommandés
Nom du produit
MAPTRIX-L-TWYKIAFQRNRK, Laminin Mimetic, aqueous solution
Stérilité
Filtered sterilized solution
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~24.2 kDa
Conditionnement
pkg of 10 mg
Concentration
1.0 mg/mL protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spécificité de la liaison
Receptor: α6β1
Domain: α1 LG2 - AG32
Binding Motif: TWYKIAFQRNRK
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Caractéristiques et avantages
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable