Documents
09416
Sigma-Aldrich
21 L-Amino acids + Glycine
≥99.0% (NT)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥99.0% (NT)
Impuretés
≤0.3% foreign amino acids
Composants
1 g of each: L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable