248630
Hydrogen bromide solution
33 wt. % in acetic acid
Synonyme(s) :
HBr
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Concentration
30-32% HBr
33 wt. % in acetic acid
Densité
1.354 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable